Kluczowe dokumenty
PHR1537
Oxytetracycline
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
OTC
Wybierz wielkość
530,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
530,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 782
traceable to Ph. Eur. Y0001896
traceable to USP 1491004
rodzina API
oxytetracycline
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
O.[H][C@@]12[C@@H](O)[C@@]3([H])C(C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O)=C(O)[C@]1(O)C(=O)C(C(N)=O)=C(O)[C@H]2N(C)C
InChI
1S/C22H24N2O9.H2O/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29;/h4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31);1H2/t12-,13-,14+,17+,21-,22+;/m1./s1
Klucz InChI
IBZHEBHGZFICKS-IFLJXUKPSA-N
Opis ogólny
Oksytetracyklina jest antybiotykiem o szerokim spektrum działania, który znajduje szerokie zastosowanie w medycynie weterynaryjnej ze względu na swój potencjał hamowania syntezy białek u bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych. Może być stosowany u gatunków zwierząt, takich jak bydło, owce, kozy i świnie.[1]
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Mode of Action: Inhibits protein synthesis (elongation) by preventing binding of aminoacyl-tRNA to the 30S subunit.
Antimicrobial spectrum: Gram-negative and Gram-positive bacteria.
Mode of Resistance: Active efflux, ribosome protection, tetracycline inactivation.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)