Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5080,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
nefazodone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O=C1N(CCCN2CCN(C3=CC=CC(Cl)=C3)CC2)N=C(CC)N1CCOC4=CC=CC=C4.Cl
InChI
1S/C25H32ClN5O2.ClH/c1-2-24-27-31(25(32)30(24)18-19-33-23-10-4-3-5-11-23)13-7-12-28-14-16-29(17-15-28)22-9-6-8-21(26)20-22;/h3-6,8-11,20H,2,7,12-19H2,1H3;1H
InChI key
DYCKFEBIOUQECE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HTR2A(3356), HTR2C(3358), SLC6A2(6530), SLC6A4(6532)
Application
- Nefazodone Hydrochloride Tablets
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| Gene Information human ... HTR2A(3356), HTR2C(3358), SLC6A2(6530), SLC6A4(6532) | Gene Information human ... HTR2A(3356), HTR2C(3358), SLC6A2(6530), SLC6A4(6532) | Gene Information - | Gene Information - |
| API family nefazodone | API family - | API family nefazodone | API family trazodone |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1457902-200MG | 04061833852422 |