Przejdź do
1457913
USP
Związek pokrewny nefazodonu A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
1-(3-Chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine monohydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H18Cl2N2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.66
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
nefazodone
manufacturer/tradename
USP
mp
198-203 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].ClCCCN1CCN(CC1)c2cccc(Cl)c2
InChI
1S/C13H18Cl2N2.ClH/c14-5-2-6-16-7-9-17(10-8-16)13-4-1-3-12(15)11-13;/h1,3-4,11H,2,5-10H2;1H
InChI key
JVLRNANYLVRULL-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Nefazodone Related Compound Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Nefazodone Hydrochloride
  • Nefazodone Hydrochloride Tabletki
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)