Przejdź do
N5536
Nefazodone hydrochloride
≥98% (HPLC), solid, selective serotonin reuptake inhibitor
Synonim(y):
2-[3-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-5-ethyl- 2,4-dihydro-4-(2-phenoxyethyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one hydrochloride, BMY-13754, MJ-13754-1, Serzone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
697,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H32ClN5O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
506.47
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
697,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Nefazodone hydrochloride, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Bristol-Myers Squibb
SMILES string
O=C1N(CCCN2CCN(C3=CC=CC(Cl)=C3)CC2)N=C(CC)N1CCOC4=CC=CC=C4.Cl
InChI
1S/C25H32ClN5O2.ClH/c1-2-24-27-31(25(32)30(24)18-19-33-23-10-4-3-5-11-23)13-7-12-28-14-16-29(17-15-28)22-9-6-8-21(26)20-22;/h3-6,8-11,20H,2,7,12-19H2,1H3;1H
InChI key
DYCKFEBIOUQECE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Novel antidepressant; mixed 5-HT2A serotonin receptor antagonist/serotonin uptake inhibitor.
Features and Benefits
This compound was developed by Bristol-Myers Squibb. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1457902T6154A6226
description
≥98% (HPLC), solid
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥99% (HPLC), powder
description
>98% (HPLC), solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
form
solid
form
-
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
-
solubility
H2O: soluble, hazy, colorless, methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless, DMSO: soluble, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: soluble 23.3 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble 7.4 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
originator
Bristol-Myers Squibb
originator
-
originator
Bristol-Myers Squibb
originator
Sanofi Aventis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nefazodone hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)