Przejdź do
1457855
USP
Nebiwolol Związek pokrewny A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
1-(6-Fluorochroman-2-yl)-2-{[2-(6-fluorochroman-2-yl)-2-hydroxyethyl]amino}ethanol hydrochloride, mixture of isomers
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
30 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H25F2NO4 · HCl
Masa cząsteczkowa:
441.90
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
6890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
nebivolol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
A mixture of (S)-1-[(R)-6-Fluorochroman-2-yl]-2-({(R)-2-[(S)-6-fluorochroman-2-yl]-2-hydroxyethyl}amino)ethanol hydrochloride, (R,1S,1′S)-2,2′-Azanediylbis{1-[(R)-6-fluorochroman-2-yl]ethanol}
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Nebivolol Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Nebivolol Hydrochloride
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
145786610347491096633
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
API family
nebivolol
API family
nebivolol
API family
anagrelide
API family
carvedilol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1457855-30MG04061833846094