Merck
1457866
USP
Nebiwolol Związek pokrewny B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
1-(6-Fluorochroman-2-yl)-2-{[2-(6-fluorochroman-2-yl)-2-hydroxyethyl]amino}ethanol hydrochloride, mixture of isomers
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H25F2NO4 · HCl
Masa cząsteczkowa:
441.90
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
nebivolol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Mieszanina chlorowodorku(R)-1-[(R)-6-fluorochroman-2-ylo]-2-({(S)-2-[(S)-6-fluorochroman-2-ylo]-2-hydroksyetylo}amino)etanolu, chlorowodorek(R)-1-[(R)-6-fluorochroman-2-ylo]-2-({(R)-2-[(R)-6-fluorochroman-2-ylo]-2-hydroksyetylo}amino)etanolu i chlorowodorek(S)-1-[(S)-6-fluorochroman-2-ylo]-2-({(S)-2-[(S)-6-fluorochroman-2-ylo]-2-hydroksyetylo}amino)etanolu.
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny USP Nebivolol Related Compound B, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)