Merck
N0250000
Naproxen
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
Wybierz wielkość
50 MG
664,00 zł
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
664,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC10H6CH(CH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.26
Beilstein:
3591068
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
naproxen
producent / nazwa handlowa
EDQM
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
152-154 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
Klucz InChI
CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
informacje o genach
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Naproxen EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Non-selective cyclooxygenase (COX-1 and COX-2) inhibitor.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Michela Campolo et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 27(11), 4489-4499 (2013-08-01)
Spinal cord trauma causes loss of motor function that is in part due to the ensuing inflammatory response. Hydrogen sulfide (H2S) is a potent, endogenous anti-inflammatory and neuroprotective substance that has been explored for use in the design of novel
Jenny-Maria Brozinski et al.
Environmental science & technology, 47(1), 342-348 (2012-11-29)
Pharmaceutical residues are ubiquitous in rivers, lakes, and at coastal waters affected by discharges from municipal wastewater treatment plants. In this study, the presence of 17 different pharmaceuticals and six different phase I metabolites was determined in the bile of
Jiayang Li et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(2), 542-545 (2012-11-10)
As systemically used therapeutics for treating acute or chronic pains or inflammations, nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) also associate with the adverse gastrointestinal and renal effects and cardiovascular risks. Thus, it is beneficial to develop topical gels that selectively inhibit cyclooxygenase-2
Mei Zhang et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 57(1), 484-489 (2012-11-14)
A rapid and simple high-performance liquid chromatography (HPLC) assay was developed for the simultaneous determination of three triazole antifungals (voriconazole, posaconazole, and itraconazole and the metabolite of itraconazole, hydroxyitraconazole) in human plasma. Sample preparation involved a simple one-step protein precipitation
J Rossat et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 66(1), 76-84 (1999-08-03)
To compare the renal hemodynamic and tubular effects of celecoxib, a selective inhibitor of cyclooxygenase-2 (COX-2) to those of naproxen, a nonselective inhibitor of cyclooxygenases in salt-depleted subjects. Forty subjects were randomized into four parallel groups to receive 200 mg