Przejdź do
1375003
USP
Maltol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 3-Hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-one, Larixinic acid, Maltol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.11
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
112169
1850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
maltol
autoignition temp.
1364 °F
expl. lim.
25 %
manufacturer/tradename
USP
mp
160-164 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC1=C(O)C(=O)C=CO1
InChI
1S/C6H6O3/c1-4-6(8)5(7)2-3-9-4/h2-3,8H,1H3
InChI key
XPCTZQVDEJYUGT-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny Maltol USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, zgodnie z kompendiami USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Ethyl Maltol
  • Winian metoprololu i hydrochlorotiazyd w tabletkach
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR319818299W265608
Maltol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1375003
Maltol
Maltol pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Supelco
PHR3198
Maltol
Maltol analytical standard
Supelco
18299
Maltol
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
flavors and fragrances
mp
160-164 °C (lit.)
mp
160-164 °C (lit.)
mp
159-162 °C, 160-164 °C (lit.)
mp
160-164 °C (lit.)
API family
maltol
API family
maltol
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maltol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1375003-4G04061833860403
1375003-500MG04061835346127