Przejdź do
18299
Maltol
analytical standard
Synonim(y):
3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 3-Hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-one, Larixinic acid, Maltol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
322,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.11
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-271-8
Beilstein/REAXYS Number:
112169
MDL number:
322,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
autoignition temp.
1364 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
25 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
159-162 °C, 160-164 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC1=C(O)C(=O)C=CO1
InChI
1S/C6H6O3/c1-4-6(8)5(7)2-3-9-4/h2-3,8H,1H3
InChI key
XPCTZQVDEJYUGT-UHFFFAOYSA-N
General description
Maltol jest ważnym dodatkiem do żywności, który znajduje zastosowanie jako silny wzmacniacz smaku do modyfikowania lub wzmacniania smaku w przemyśle spożywczym i napojów. Niektóre ze źródeł maltolu obejmują skórki chleba, pieczone zboża, kawę, karmelizowane produkty spożywcze, pirolizę sacharozy itp.
Application
Maltol może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w:
  • Syntetycznych i komercyjnych próbkach żywności przy użyciu spektrofotometrii UV-Vis z metodami chemometrycznymi.
  • Matrycach żywności i napojów przy użyciu procedury chemiluminescencji bezpośredniej FIA.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR3198W265608W265624
Maltol analytical standard
Supelco
18299
Maltol
Maltol pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Supelco
PHR3198
Maltol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
pharmaceutical
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300, 400
Quality Level
300, 400
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural
assay
≥97.0% (GC)
assay
-
assay
≥99.0%
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maltol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)