Przejdź do
1356665
USP
Trometamina ketorolaku
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Ketorolac tris salt, (±)-5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid tris salt, Toradol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H13NO3 · C4H11NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.40
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ketorolac
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.OC(=O)C1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13NO3.C4H11NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)13-7-6-12-11(15(18)19)8-9-16(12)13;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-7,11H,8-9H2,(H,18,19);6-8H,1-3,5H2
InChI key
BWHLPLXXIDYSNW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny Ketorolac Tromethamine USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1140Y0000486Y0000626
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trometamina ketorolaku
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Matteo Morotti et al.
The journal of sexual medicine, 11(6), 1495-1504 (2014-03-19)
Voluntary termination of pregnancy (TOP) is a social issue; however, even if it is one of the most common procedures performed in the world, few studies evaluated sexual function changes after medical or surgical TOP. The aim of this study
Corinne N Riggin et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 32(11), 1512-1519 (2014-07-02)
Administration of intra-articular medications, including corticosteroids and analgesics, is common clinical practice for knee pathology and dysfunction. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are another category of medication commonly prescribed for their analgesic and anti-inflammatory properties. Recent studies demonstrated the efficacy of
Animesh Kumar et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 70, 140-151 (2015-02-14)
Migraine is a chronic disorder characterized by significant headache and various associated symptoms which worsen with exertion. Zolmitriptan approved for use in the acute treatment of migraine and related vascular headaches but are limited by high pain recurrence due to
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1356665-200MG04061838730817