Przejdź do
1356315
USP
Związek pokrewny ketorolaku A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
5-Benzoyl-N-(1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.39
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
6570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ketorolac
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[n]21c(ccc2C(=O)c3ccccc3)C(CC1)C(=O)NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C19H22N2O5/c22-10-19(11-23,12-24)20-18(26)14-8-9-21-15(14)6-7-16(21)17(25)13-4-2-1-3-5-13/h1-7,14,22-24H,8-12H2,(H,20,26)
InChI key
QYIXDZZHVVTARJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Ketorolac Related Compound Wzorzec referencyjny USP odpowiedni do stosowania w określonych testach i oznaczeniach USP.
Używany również do przygotowania przydatności systemu, standardu, zapasu przydatności systemu i standardowego roztworu podstawowego do oznaczeń i analizy zanieczyszczeń zgodnie z podanymi poniżej monografiami Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP):
  • Ketorolac Tromethamine Tablets
  • Ketorolac Tromethamine Injection
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR2493PHR3605PHR2494
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
format
-
format
-
format
-
API family
ketorolac
API family
ketorolac
API family
ketorolac
API family
ketorolac
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek pokrewny ketorolaku A
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)