Merck
Y0000626
Ketorolac trometamol for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Ketorolac tris salt, (±)-5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid tris salt, Toradol
Wybierz wielkość
5 MG
631,00 zł
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
631,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H13NO3 · C4H11NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
ketorolac
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC(CO)(CO)CO.OC(=O)C1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13NO3.C4H11NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)13-7-6-12-11(15(18)19)8-9-16(12)13;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-7,11H,8-9H2,(H,18,19);6-8H,1-3,5H2
Klucz InChI
BWHLPLXXIDYSNW-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Ketorolac trometamol do identyfikacji szczytowej Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Giuseppina Magni et al.
Anesthesia and analgesia, 116(2), 443-447 (2013-01-11)
Ketorolac tromethamine (ketorolac) is a nonsedating drug with potent analgesic and moderate anti-inflammatory activity, which does not increase the sedation level. The safety of ketorolac with respect to risk of bleeding has been demonstrated in large numbers of patients undergoing
Michel Weber et al.
Acta ophthalmologica, 91(1), e15-e21 (2012-09-14)
To determine whether indomethacin 0.1% eye drops are at least as effective as ketorolac 0.5% eye drops in treating ocular inflammation following cataract surgery. Prospective, multicenter, investigator-masked, parallel-group, randomized, active-controlled clinical trial. Cataract patients were randomized in a 1:1 ratio
Stephen J Kim et al.
Archives of ophthalmology (Chicago, Ill. : 1960), 130(4), 456-460 (2012-04-12)
To investigate the adverse ocular effects of intravitreal ketorolac (4 mg) in patients with chronic uveitis and complications of chronic inflammation (macular edema). We conducted a prospective phase 1 clinical trial involving 10 eyes of 10 adult patients with chronic
David R Drover et al.
Anesthesia and analgesia, 114(6), 1270-1276 (2012-04-03)
Ketorolac tromethamine (ketorolac) administration reduces postoperative opioid requirements. The pharmacokinetic characteristics of intranasal ketorolac tromethamine in children have not been characterized. Our objective of this study was to determine the pharmacokinetics of a single intranasal dose of ketorolac in adolescent
Meizi Wang et al.
Retina (Philadelphia, Pa.), 32(10), 2158-2164 (2012-10-27)
To investigate the concentrations and pharmacokinetics of ketorolac in the rabbits by three different routes of administrations: a single intracameral, intravitreal, and suprachoroidal injection. Fifty-four New Zealand white rabbits received ketorolac (250 μg/0.05 mL) in one eye by a single