Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2000,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
fluorometholone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(C)=O)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@]2(F)[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
InChI
1S/C22H29FO4/c1-12-9-17-15-6-8-21(27,13(2)24)20(15,4)11-18(26)22(17,23)19(3)7-5-14(25)10-16(12)19/h5,7,10,12,15,17-18,26-27H,6,8-9,11H2,1-4H3/t12-,15-,17-,18-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
InChI key
FAOZLTXFLGPHNG-KNAQIMQKSA-N
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
General description
Application
- Fluorometholone Acetate
- Fluorometholone Ophthalmic Suspension
- Hydrocortisone Hemisuccinate
- Hydrocortisone Sodium Succinate for Injection
- Methylprednisolone Hemisuccinate
- Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| Gene Information human ... NR3C1(2908) | Gene Information human ... NR3C1(2908) | Gene Information human ... NR3C1(2908) | Gene Information human ... NR3C1(2908) |
| API family fluorometholone | API family fluorometholone | API family - | API family diflorasone |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1278007-200MG | 04061838598349 |