Przejdź do
F9381
Fluorometholone
≥98%
Synonim(y):
11β,17α-Dihydroxy-9-fluoro-6-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
620,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H29FO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.46
EC Number:
207-041-5
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352212
MDL number:
Assay:
≥98%
620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
SMILES string
C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(C)=O)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@]2(F)[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
InChI
1S/C22H29FO4/c1-12-9-17-15-6-8-21(27,13(2)24)20(15,4)11-18(26)22(17,23)19(3)7-5-14(25)10-16(12)19/h5,7,10,12,15,17-18,26-27H,6,8-9,11H2,1-4H3/t12-,15-,17-,18-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
InChI key
FAOZLTXFLGPHNG-KNAQIMQKSA-N
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Application
  • Topical fluorometholone treatment and desiccating stress change inflammatory protein expression in tears.: This research explores the changes in tear protein expression due to topical fluorometholone and environmental stress, offering insights into ocular surface inflammatory responses (Nättinen et al., 2018).
  • General Pharmacokinetic Model for Topically Administered Ocular Drug Dosage Forms.: This study provides a pharmacokinetic model applicable to topical ocular medications, including fluorometholone, enhancing understanding of drug dynamics in eye treatments (Deng et al., 2016).
Biochem/physiol Actions
Clinically significant in allergic conjunctivitis and as anti-inflammatory following cataract surgery.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
127800734166BP573
Fluorometholone British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP573
Fluorometholone
assay
≥98%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorometholone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)