Kluczowe dokumenty
1197302
USP
Diflorasone diacetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
6α,9-Difluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17,21-diacetate
Wybierz wielkość
1820,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1820,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
diflorasone
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
[H][C@@]12C[C@H](C)[C@](OC(C)=O)(C(=O)COC(C)=O)[C@@]1(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@]2([H])C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C26H32F2O7/c1-13-8-17-18-10-20(27)19-9-16(31)6-7-23(19,4)25(18,28)21(32)11-24(17,5)26(13,35-15(3)30)22(33)12-34-14(2)29/h6-7,9,13,17-18,20-21,32H,8,10-12H2,1-5H3/t13-,17-,18-,20-,21-,23-,24-,25-,26-/m0/s1
Klucz InChI
BOBLHFUVNSFZPJ-JOYXJVLSSA-N
informacje o genach
human ... NR3C1(2908)
Opis ogólny
Zastosowanie
Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
- Diflorasone Diacetate Ointment
- Diflorasone Diacetate Cream
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)