Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.17
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
4780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócAPI family
ethosuximide
packaging
pkg of 50 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(CC)(CC(=O)O)C
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-7(2,6(10)11)4-5(8)9/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
InChI key
FDYJJKHDNNVUDR-UHFFFAOYSA-N
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Application
Związek pokrewny etosuksymidu Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak etosuksymid.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecules) | application(s) pharmaceutical (small molecules) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| packaging pkg of 50 mg | packaging pkg of 25 mg | packaging pkg of 50 mg | packaging pkg of 25 mg |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| API family ethosuximide | API family erlotinib | API family atenolol | API family pyrazinamide |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1264013-50MG | 04065266773965 |