Przejdź do
1044254
USP
Związek pokrewny atenololu A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.16
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
5230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
atenolol
packaging
pkg of 50 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)Cc1ccc(cc1)O
InChI
1S/C8H9NO2/c9-8(11)5-6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4,10H,5H2,(H2,9,11)
InChI key
YBPAYPRLUDCSEY-UHFFFAOYSA-N
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Application
Atenolol Związek pokrewny Wzorzec odniesienia USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Atenolol
  • Atenolol Tabletki
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
104427610442651044298
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
packaging
pkg of 50 mg
packaging
pkg of 25 mg
packaging
pkg of 25 mg
packaging
pkg of 25 mg
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
API family
atenolol
API family
atenolol
API family
atenolol
API family
atenolol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)