Przejdź do
1585017
USP
Związek A związany z pirazynamidem
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Pyrazinecarboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.10
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
112305
MDL number:
5230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
pyrazinamide
packaging
pkg of 25 mg
manufacturer/tradename
USP
mp
222-225 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1cnccn1
InChI
1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4/h1-3H,(H,8,9)
InChI key
NIPZZXUFJPQHNH-UHFFFAOYSA-N
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Application
Pyrazinamide Related Compound Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Pyrazinamide
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
158502815445191524012
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
packaging
pkg of 25 mg
packaging
pkg of 50 mg
packaging
pkg of 50 mg
packaging
pkg of 30 mg
mp
222-225 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
54-58 °C (lit.)
mp
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)