Przejdź do
1220506
USP
Dipyridamole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H40N8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
504.63
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
1960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
dipyridamole
manufacturer/tradename
USP
mp
165-166 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OCCN(CCO)c1nc(N2CCCCC2)c3nc(nc(N4CCCCC4)c3n1)N(CCO)CCO
InChI
1S/C24H40N8O4/c33-15-11-31(12-16-34)23-26-20-19(21(27-23)29-7-3-1-4-8-29)25-24(32(13-17-35)14-18-36)28-22(20)30-9-5-2-6-10-30/h33-36H,1-18H2
InChI key
IZEKFCXSFNUWAM-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Dipyridamole USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Dipyridamole Compounded Oral Suspension
  • Dipyridamole Injection
  • Dipyridamole Tablets
Biochem/physiol Actions
Selective inhibitor of phosphodiesterase V (PDE 5); potent coronary vasodilator drug; adenosine transport inhibitor; inhibitor of platelet aggregation.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D2850000BP131BP1102
Dipyridamole United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1220506
Dipyridamole
Dipyridamole European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
D2850000
Dipyridamole
Dipyridamole British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP131
Dipyridamole
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
BP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
format
neat
format
neat
format
mixture
API family
dipyridamole
API family
dipyridamole
API family
dipyridamole
API family
dipyridamole
Gene Information
human ... PDE10A(10846), PDE1A(5136), PDE1B(5153), PDE1C(5137), PDE2A(5138), PDE3A(5139), PDE3B(5140), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144), PDE5A(8654), PDE6A(5145), PDE6B(5158), PDE6C(5146), PDE6D(5147), PDE6G(5148), PDE6H(5149), PDE7A(5150), PDE7B(27115), PDE8A(5151), PDE8B(8622), PDE9A(5152), SLC29A1(2030)
Gene Information
human ... PDE10A(10846), PDE1A(5136), PDE1B(5153), PDE1C(5137), PDE2A(5138), PDE3A(5139), PDE3B(5140), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144), PDE5A(8654), PDE6A(5145), PDE6B(5158), PDE6C(5146), PDE6D(5147), PDE6G(5148), PDE6H(5149), PDE7A(5150), PDE7B(27115), PDE8A(5151), PDE8B(8622), PDE9A(5152), SLC29A1(2030)
Gene Information
human ... PDE10A(10846), PDE1A(5136), PDE1B(5153), PDE1C(5137), PDE2A(5138), PDE3A(5139), PDE3B(5140), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144), PDE5A(8654), PDE6A(5145), PDE6B(5158), PDE6C(5146), PDE6D(5147), PDE6G(5148), PDE6H(5149), PDE7A(5150), PDE7B(27115), PDE8A(5151), PDE8B(8622), PDE9A(5152), SLC29A1(2030)
Gene Information
human ... PDE10A(10846), PDE1A(5136), PDE1B(5153), PDE1C(5137), PDE2A(5138), PDE3A(5139), PDE3B(5140), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144), PDE5A(8654), PDE6A(5145), PDE6B(5158), PDE6C(5146), PDE6D(5147), PDE6G(5148), PDE6H(5149), PDE7A(5150), PDE7B(27115), PDE8A(5151), PDE8B(8622), PDE9A(5152), SLC29A1(2030)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1220506-200MG04061833843925