Merck
1220561
USP
Związek F związany z dipirydamolem
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2,2′,2′′,2′′′-[[4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-8-(1-piperidinyl)pyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,6-diyl]dinitrilo]tetrakisethanol, 2,2′,2′′,2′′′-({4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-8-(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,6-diyl}bis(azanetriyl))tetraethanol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H36N8O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
480.56
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
dipyridamole
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N3(CCCCC3)c1nc(nc2c1nc(nc2NCCO)N(CCO)CCO)N(CCO)CCO
InChI
1S/C21H36N8O5/c30-11-4-22-18-16-17(24-20(25-18)28(7-12-31)8-13-32)19(27-5-2-1-3-6-27)26-21(23-16)29(9-14-33)10-15-34/h30-34H,1-15H2,(H,22,24,25)
InChI key
DFGWFBJKQOLUMD-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Dipyridamole Related Compound F Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Dipyridamole
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)