Merck
1220517
USP
Związek A związany z dipirydamolem
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2,2′-[(4,6,8-Tri-1-piperidinylpyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl)imino]bisethanol, 2,2′-{[4,6,8-Tri(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl]azanediyl}diethanol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H40N8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
484.64
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
dipyridamole
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)