Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
6 x 3 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
45.08
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
605257
MDL number:
4350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
dimethylamine
manufacturer/tradename
USP
SMILES string
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
InChI key
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Dimethylamine solution USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Dacarbazine
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| API family dimethylamine | API family - | API family - | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylamine solution
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-0.4 °F
flash_point_c
-18 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?