Przejdź do
426458
Dimethylamine solution
40 wt. % in H2O
Synonim(y):
DMA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
167,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
305,00 zł
2 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
582,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
45.08
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605257
eCl@ss:
32150312
Concentration:
38-42% (with HCl, titration), 40 wt. % in H2O
Form:
liquid
167,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
1.55 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
16.97 psi ( 55 °C), 212 mmHg ( 20 °C)
form
liquid
autoignition temp.
753 °F
concentration
38-42% (with HCl, titration), 40 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.37
density
0.89 g/mL at 25 °C
functional group
amine
SMILES string
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
InChI key
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
General description
Dimethylamine is utilized as a building block or reagent in the production of polyurethanes, ion-exchange resins, and dyes.
Application
Dimethylamine (DMA) solution can be used:
  • To synthesize Ge7O14.5F2‚[(CH3)2NH2]3(H2O)0.86, a germanate-based porous inclusion complex.
  • To synthesize ethyl 2-dimethylamino-4,6-diarylpyrimidine-5-carboxylates.
  • To convert 5′-bromo-2,2′-bithiophene-5carboxaldehyde to 5′-dimethylamino-2,2′-bithiophene-5-carboxaldehyde.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
391956389501211200
description
40 wt. % in H2O
description
2.0 M in THF
description
purum, 33% in absolute ethanol (~5.6 M)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
concentration
38-42% (with HCl, titration), 40 wt. % in H2O
concentration
1.90-2.20 M (by NaOH, titration), 2.0 M in THF
concentration
33% in absolute ethanol (~5.6 M), 32-34% (titration)
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
refractive index
n20/D 1.37
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
vapor pressure
212 mmHg ( 20 °C), 16.97 psi ( 55 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
density
0.89 g/mL at 25 °C
density
0.85 g/mL at 25 °C
density
0.76 g/cm3
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylamine solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Akron, Ohio
    • Reviews 2
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Just right concentration.
    Necessary solution for making a urea that comes in a high percentage.
    Helpful?