Przejdź do
38950
Dimethylamine solution
purum, 33% in absolute ethanol (~5.6 M)
Synonim(y):
N,N-Dimethylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
210,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
666,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
45.08
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605257
Concentration:
32-34% (titration), 33% in absolute ethanol (~5.6 M)
Form:
liquid
210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
Quality Segment
form
liquid
concentration
32-34% (titration), 33% in absolute ethanol (~5.6 M)
density
0.76 g/cm3
functional group
amine
SMILES string
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
InChI key
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
General description
Dimethylamine (DMA) is a versatile organic compound that is commonly used in organic synthesis as a reagent and building block for various reactions. It is also used as a base in several reactions such as the Mannich reaction and Michael addition.
Application
Dimethylamine solution (33% in absolute ethanol) can be used in a sialic acid ethyl esterification reaction. It is also used as a reagent in the Pd-catalyzed C-N bond-forming cross-coupling reactions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4264583919561211200
description
purum, 33% in absolute ethanol (~5.6 M)
description
40 wt. % in H2O
description
2.0 M in THF
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
concentration
33% in absolute ethanol (~5.6 M), 32-34% (titration)
concentration
38-42% (with HCl, titration), 40 wt. % in H2O
concentration
1.90-2.20 M (by NaOH, titration), 2.0 M in THF
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
density
0.76 g/cm3
density
0.89 g/mL at 25 °C
density
0.85 g/mL at 25 °C
density
-
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylamine solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
3.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-16 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)