Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1910,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
cefadroxil
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
S1[C@H]2N(C(=C(C1)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccc(cc3)O.O
InChI
1S/C16H17N3O5S.H2O/c1-7-6-25-15-11(14(22)19(15)12(7)16(23)24)18-13(21)10(17)8-2-4-9(20)5-3-8;/h2-5,10-11,15,20H,6,17H2,1H3,(H,18,21)(H,23,24);1H2/t10-,11-,15-;/m1./s1
InChI key
NBFNMSULHIODTC-CYJZLJNKSA-N
General description
Application
- Cefadroxil Capsules
- Cefadroxil tabletki
- Cefadroxil do sporządzania zawiesiny doustnej
- Cefprozil
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) forensics and toxicology |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family cefadroxil | API family cefadroxil | API family cefadroxil | API family - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cefadroksyl
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1097104-200MG | 04061838690005 |