The maximum absorption wavelength of cetadroxil in water is typically around 260 nm. This value may vary slightly depending on the specific conditions and the purity of the sample.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1010,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
cefadroxil
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1[C@H]2N(C(=C(C1)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccc(cc3)O.O
InChI
1S/C16H17N3O5S.H2O/c1-7-6-25-15-11(14(22)19(15)12(7)16(23)24)18-13(21)10(17)8-2-4-9(20)5-3-8;/h2-5,10-11,15,20H,6,17H2,1H3,(H,18,21)(H,23,24);1H2/t10-,11-,15-;/m1./s1
InChI key
NBFNMSULHIODTC-CYJZLJNKSA-N
General description
Application
Also used in monographs such as:
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) forensics and toxicology |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| form solid | form - | form - | form powder or crystals |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cefadroxil
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
I want the max absorption wavelength of cetadroxil in water