Przejdź do
C7020
Cefadroxil
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
604,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
823,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H17N3O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
363.39
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
256-555-6
MDL number:
604,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
form
powder or crystals
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccc(O)cc3)C2=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H17N3O5S/c1-7-6-25-15-11(14(22)19(15)12(7)16(23)24)18-13(21)10(17)8-2-4-9(20)5-3-8/h2-5,10-11,15,20H,6,17H2,1H3,(H,18,21)(H,23,24)/t10-,11-,15-/m1/s1
InChI key
BOEGTKLJZSQCCD-UEKVPHQBSA-N
General description
Cefadroxil is a broad spectrum cephalosporin antibiotic, widely used in veterinery medicine for the oral treatment of infectious diseases.
Application
Cefadroxil has been used as a standard in the analysis of cefadroxil residues in the samples of domestic sheep milk using penzym enzymatic test method. Cefadroxil may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in milk samples using Delvotest photometric technique and in biological samples using high-performance liquid chromatography, respectively.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Cefadroxil has been used as a standard in the analysis of cefadroxil residues in the samples of domestic sheep milk using penzym enzymatic test method.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR35794618246289
Cefadroxil analytical standard
Supelco
C7020
Cefadroxil
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
form
powder or crystals
form
-
form
-
form
-
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)