Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3740,00 zł
API family
cannabis
manufacturer/tradename
USP
concentration
1 mL (in acetonitrile and triethylamine with stabilizer)
application(s)
pharmaceutical
General description
Application
Other Notes
- Cannabidiolic acid [CAS 1244-58-2]
- Tetrahydrocannabinolic acid [CAS 23978-85-0]
- Cannabidivarinic acid [CAS 31932-13-5]
- Cannabigerolic acid [CAS 25555-57-1]
- Tetrahydrocannabivarinic acid [CAS 39986-26-0]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) forensics and toxicology | application(s) forensics and toxicology |
| concentration 1 mL (in acetonitrile and triethylamine with stabilizer) | concentration 1.0 mg/mL in methanol | concentration - | concentration - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| API family cannabis | API family - | API family - | API family - |
microbialanalysis | microbialanalysis | microbialanalysis | microbialanalysis |
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
14.0 °F
flash_point_c
-10 °C
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1089172-1ML | 04065265966290 |