Przejdź do
1089149
USP
Cannabidiol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2-[(1R,6R)-3-Methyl-6-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-yl]-5-pentyl-1,3-benzenediol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
30 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H30O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.46
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
4720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
cannabis
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
SMILES string
Oc1c(c(cc(c1)CCCCC)O)[C@H]2[C@@H](CCC(=C2)C)C(=C)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-16-12-19(22)21(20(23)13-16)18-11-15(4)9-10-17(18)14(2)3/h11-13,17-18,22-23H,2,5-10H2,1,3-4H3/t17-,18+/m0/s1
InChI key
QHMBSVQNZZTUGM-ZWKOTPCHSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Cannabidiol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1089161PHL85705C6395
Cannabidiol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1089149
Cannabidiol
Cannabidiol phyproof® Reference Substance
PHL85705
Cannabidiol
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
-
format
single component solution
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
API family
cannabis
API family
cannabis
API family
-
API family
-
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cannabidiol
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)