This Reference Standard is provided at a concentration of 1 mg/mL solution in methanol. USP Reference Standards are not intended for use as drugs, dietary supplements, or as medical devices. For further information and support please refer to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2550,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
cannabis
manufacturer/tradename
USP
drug control
kontrollierte Droge in Deutschland, regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CCC(C)=C[C@@]1([H])c3c(O)cc(CCCCC)cc3OC2(C)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-15-12-18(22)20-16-11-14(2)9-10-17(16)21(3,4)23-19(20)13-15/h11-13,16-17,22H,5-10H2,1-4H3/t16-,17-/m1/s1
InChI key
CYQFCXCEBYINGO-IAGOWNOFSA-N
Gene Information
human ... CNR1(1268)
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Dronabinol Capsules
- Dronabinol
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family cannabis | API family nonoxynol | API family dehydroacetic acid | API family carbamazepine |
| Gene Information human ... CNR1(1268) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.70 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the strength of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
Is this delta9-THC prepared from a phyto source or chemically synthesized?
1 answer-
This is a product of the United States Pharmacopeia. The information available on the USP website states that this material is produced by chemical synthesis. Please see the link below to review the supplier web page in the Product Information Section located at the lower half of the listing:
https://store.usp.org/product/1651621?_gl=1*zqqwy5*_gcl_au*NDA2MDgyNjYuMTY5Njk2MTEyMA..*_ga*MTg3MzY4OTg2Ny4xNjg2NTg2MTE5*_ga_DTGQ04CR27*MTcwMzcxMjI4My4xMS4xLjE3MDM3MTIyOTkuMC4wLjA.Helpful?
-