Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1970,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
calcium chloride
manufacturer/tradename
USP
mp
176 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade - | grade - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation |
| format neat | format - | format - | format - |
| API family calcium chloride | API family - | API family - | API family - |
| mp 176 °C (dec.) (lit.) | mp 176 °C (dec.) (lit.) | mp 176 °C (dec.) (lit.) | mp 176 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek wapnia
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?