Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 247,00 zł | |
| 3 x 1 kg | Przewidywany termin wysyłki08 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1120,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1460,00 zł | |
| 21 x 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 24 340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
247,00 zł
Quality Level
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® API
form
solid
potency
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
4.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
solubility
soluble
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
2-25°C
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form - |
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| agency BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur. | agency BP, JP, Ph. Eur., USP | agency BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP | agency - |
| product line EMPROVE® API | product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EXPERT | product line - |
| storage temp. 2-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
| mp 176 °C (dec.) (lit.) | mp 176 °C (dec.) (lit.) | mp 176 °C (dec.) (lit.) | mp 176 °C (dec.) (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Produkty
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Powiązane treści
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1024659029 | 04027269390556 |
| 1024650001 | 04027269430252 |
| 1024651000 | 04054839392184 |
| 1024659525 | 04027269676919 |