Przejdź do
1.01867
Calcium chloride dihydrate
crystalline, Ph. Eur., JP, USP, FCC, E 509
Synonim(y):
Calcium dichloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
286,00 zł
3 x 1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
969,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CaCl2 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.01
EC Index Number:
233-140-8
E Number:
E509
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
286,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
JP, Ph. Eur., USP
reg. compliance
FCC
form
crystalline, solid
pH
4.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Calcium chloride dihydrate is a mineral salt typically used as buffering agent in pharmaceutical formulations. Beyond, calcium chloride dihydrate is used as a complexing builder, flavor enhancer and stabilizer for food and beverage.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.371011086436C7902
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
agency
JP, USP, Ph. Eur.
agency
BP, JP, Ph. Eur., USP
agency
-
agency
-
form
crystalline, solid
form
solid
form
-
form
powder
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
176 °C (dec.) (lit.)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
reg. compliance
FCC
reg. compliance
-
reg. compliance
-
reg. compliance
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium chloride dihydrate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101867902504027269358136
101867000104054839477294
101867100004027269358105