Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
3 x 1.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1910,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 42.2 °C)
autoignition temp.
887 °F
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.516 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
mp
−37 °C (lit.)
density
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade FG, Fragrance grade, Halal, Kosher | grade - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) flavors and fragrances | application(s) - |
| density 0.995 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.995 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.995 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.995 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 154 °C (lit.) | bp 154 °C (lit.) | bp 154 °C (lit.) | bp 154 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anisole
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
109.4 °F - closed cup
flash_point_c
43 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?