Przejdź do
1031591
USP
Związek pokrewny amoksycyliny I
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
4-Hydroxy-D-phenylglycine, (2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H4CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.16
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
2210998
MDL number:
NACRES:
NA.24
6510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
amoxicillin
manufacturer/tradename
USP
mp
240 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](C(O)=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO3/c9-7(8(11)12)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,7,10H,9H2,(H,11,12)/t7-/m1/s1
InChI key
LJCWONGJFPCTTL-SSDOTTSWSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR21961031536PHR2192
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
format
-
format
neat
format
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
API family
amoxicillin
API family
amoxicillin
API family
amoxicillin
API family
amoxicillin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)