Przejdź do zawartości
PHR2192
Związek E związany z amoksycyliną
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
(4S)-2-(((R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido)methyl(-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21N3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.41
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1031558
API family
amoxicillin
form
solid
packaging
pkg of 50 mg
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Application
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Analysis Note
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Other Notes
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC4981 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)