Przejdź do
PHR2196
Związek pokrewny amoksycyliny I
Synonim(y):
(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9NO3
Masa cząsteczkowa:
167.16
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
traceable to Ph. Eur. H1430000
Quality Segment
API family
amoxicillin
form
crystals
application(s)
pharmaceutical small molecule
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Certyfikowane farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla wewnętrznych wzorców roboczych.
Application
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR2192PHR2191PHR2190
description
-
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
form
crystals
form
solid
form
powder
form
powder
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical small molecule
API family
amoxicillin
API family
amoxicillin
API family
amoxicillin
API family
amoxicillin
agency
traceable to Ph. Eur. H1430000
agency
traceable to USP 1031558
agency
traceable to USP 1031547
agency
traceable to USP 1031536
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)