Przejdź do
21148
Purge Trap A, CDS
for use with CDS Peakmaster
Synonim(y):
Purge/Trap A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
644,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115717
NACRES:
NB.21
644,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
composition
Tenax TA, 24 cm (porous polymer)
Quality Level
manufacturer/tradename
Purge Trap A
purge trap L
11 1/4 in. (28.6 cm)
application(s)
environmental
compatibility
for use with CDS Peakmaster
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
249192029320295
manufacturer/tradename
Purge Trap A
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
composition
Tenax TA, 24 cm (porous polymer)
composition
-
composition
-
composition
-
compatibility
for use with CDS Peakmaster
compatibility
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
compatibility
for use with Tekmar® Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3
compatibility
for use with Tekmar® Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
purge trap L
11 1/4 in. (28.6 cm)
purge trap L
-
purge trap L
-
purge trap L
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
2114804061833665350