Przejdź do
20295
Purge/Trap G
for use with Tekmar® Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3
Synonim(y):
PURGE TRAP G. Tekmar®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
209,00 zł
156,75 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NB.21
156,75 zł
Cena katalogowa209,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
application(s)
environmental
Quality Segment
compatibility
for use with Tekmar® Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3
General description
Tubes used in purge and trap analyses generally are packed with multiple beds of adsorbent materials, so that a broad range of polar and nonpolar, high and low molecular weight compounds can be trapped in a single tube. Each bed protects the next, increasingly active bed, by preventing compounds from being held so strongly that they cannot be desorbed quickly without decomposition. During the purge phase of sampling, lower molecular weight compounds pass through the initial adsorbent beds, but are trapped by succeeding beds. During desorption, the carrier gas passes through the trap in the reverse direction of purge flow, so that higher molecular weight compounds never come in contact with the stronger (innermost) adsorbents.
Legal Information
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
249362493224931
description
for use with Tekmar® Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3
description
configured for OI Analytical Eclipse 4660, 4560
description
for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
description
for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
application(s)
environmental
application(s)
industrial hygiene
application(s)
environmental
application(s)
environmental
compatibility
for use with Tekmar® Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3
compatibility
configured for OI Analytical Eclipse 4660, 4560
compatibility
for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
compatibility
for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Purge/Trap G
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
Narządy docelowe
Lungs
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)