Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 532,00 zł |
Informacje o tej pozycji
532,00 zł
application(s)
environmental
Quality Segment
compatibility
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting | description for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560 | description for use with Tekmar® Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3 | description for use with Tekmar® Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3 |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| compatibility for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting | compatibility for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560 | compatibility for use with Tekmar® Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3 | compatibility for use with Tekmar® Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3 |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Purge/Trap J BTEXTRAP™
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?