Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.74
UNSPSC Code:
41101520
7550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bandelin 7510
availability
available only in EU
General description
For high-intensive irradiation of smallest and sensitive sample volumes, e. g. cleaning of radioactively contaminated seeds, cell disruption or treatment of pathogens and toxic material. No cross-contamination or sample loss. Flow-through cooling liquid avoids rise of temperature
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| availability available only in EU | availability available only in EU | availability available only in EU | availability available only in EU |
| manufacturer/tradename Bandelin 7510 | manufacturer/tradename Bandelin 3605 | manufacturer/tradename Bandelin 538 | manufacturer/tradename Bandelin 3606 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer accessories
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?