Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.74
UNSPSC Code:
41101520
8630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bandelin 3605
availability
available only in EU
General description
BB6 for indirect irradiation with high energy. No contamination from cavitation erosion. No aerosoling with pathogenic or hazardous materials. Temperature regulation with circulating liquid coolants.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Indirect processing Cup horn BB 6 for use with HD 2200 homogenizer | description Indirect processing cup booster BR 30 | description cooling vessel KG 5 for use with HD 2200 homogenizer | description flow-through vessel DG 3 for HD 2070 and HD 2200 homogenizers |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| availability available only in EU | availability available only in EU | availability available only in EU | availability available only in EU |
| manufacturer/tradename Bandelin 3605 | manufacturer/tradename Bandelin 7510 | manufacturer/tradename Bandelin 481 | manufacturer/tradename Bandelin 538 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer accessories
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?