Naczynie przepływowe DG z płaszczem chłodzącym, do ciągłej sonikacji większych ilości w przepływie. Płaszcz chłodzący umożliwia regulację temperatury za pomocą ciekłego chłodziwa podczas sonikacji poprzez istniejące połączenia wężowe.
Cechy i korzyści
Jednoczesny dźwięk i chłodzenie
Optymalna obserwacja procesu
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)