Przejdź do
W3001
Plastic square weighing boats
size 135 mm × 135 mm × 20 mm
Synonim(y):
Disposable Weighing Boats, Plastic Weighing Dishes
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
890,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41121812
Material:
polystyrene
Packaging:
case of 500 ea
Manufacturer/tradename:
Sigma-Aldrich
890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polystyrene
packaging
case of 500 ea
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
dish L × W
135 mm × 135 mm
size
135 mm × 135 mm × 20 mm
General description
Can be used for liquid or solid samples. The smooth rounded sidewall surface allows easy removal of samples.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W2876Z708569W2751
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1421C
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene , square
material
polystyrene
packaging
case of 500 ea
packaging
case of 2000 ea (Internal packs of 500)
packaging
pack of 500 ea
packaging
case of 4000 ea (Internal packs of 500)
dish L × W
135 mm × 135 mm
dish L × W
81 mm × 81 mm
dish L × W
-
dish L × W
43 mm × 43 mm
size
135 mm × 135 mm × 20 mm
size
81 mm × 81 mm × 18 mm
size
-
size
43 mm × 43 mm × 9 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
W3001-500EA04061833576304