Przejdź do
W2876
Plastic square weighing boats
size 81 mm × 81 mm × 18 mm
Synonim(y):
Plastic Weighing Dishes
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
534,00 zł
4 x 500 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1870,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41121812
Material:
polystyrene
Packaging:
case of 2000 ea (Internal packs of 500)
Manufacturer/tradename:
Sigma-Aldrich
534,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polystyrene
feature
color: opague, not transparent
packaging
case of 2000 ea (Internal packs of 500)
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
dish L × W
81 mm × 81 mm
size
81 mm × 81 mm × 18 mm
General description
Can be used for liquid or solid samples. The smooth rounded sidewall surface allows easy removal of samples.
Application
Plastic square weighing boats have been used for setting up an imaging chamber for live cell imaging via a microscope.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W2751Z708550W3001
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1421B
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene , square
material
polystyrene
packaging
case of 2000 ea (Internal packs of 500)
packaging
case of 4000 ea (Internal packs of 500)
packaging
pack of 500 ea
packaging
case of 500 ea
dish L × W
81 mm × 81 mm
dish L × W
43 mm × 43 mm
dish L × W
-
dish L × W
135 mm × 135 mm
feature
color: opague, not transparent
feature
-
feature
-
feature
-
size
81 mm × 81 mm × 18 mm
size
43 mm × 43 mm × 9 mm
size
-
size
135 mm × 135 mm × 20 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
W2876-500EA04061833576298
W2876-1CS04061833576281