Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 542,00 zł |
Informacje o tej pozycji
542,00 zł
material
polystyrene , square
size
L
packaging
pack of 500 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1421C
L × W × H
140 mm × 140 mm × 22 mm
color
blue
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description size L | description size S | description Large, square black polystyrene, Anti-static, pk of 500 ea | description Large, square blue polystyrene, pk of 500 ea |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1421C | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1421A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1423CC | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1421C |
| material square , polystyrene | material square , polystyrene | material square black polystyrene | material square blue polystyrene |
| packaging pack of 500 ea | packaging pack of 500 ea | packaging pk of 500 ea | packaging pk of 500 ea |
| L × W × H 140 mm × 140 mm × 22 mm | L × W × H 41 mm × 41 mm × 8 mm | L × W × H (140 mm) × 140 mm × 22 mm | L × W × H (140 mm) × 140 mm × 22 mm |
| color blue | color blue | color black | color blue |
| size L | size S | size large | size large |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Square weighing boats
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?