Przejdź do
W0876
White′s Basal Salt Mixture
powder, suitable for plant cell culture
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
40,50 zł
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
207,00 zł
175,95 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.72
UNSPSC Code:
12352207
40,50 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
General description
White′s Basal Salt Mixture is widely used in plant tissue culture.
Application
White′s Basal Salt Mixture has been used:
  • as a medium for the precultured spores of Prothalli of Adiantum capillus for the generation of protonemata[1]
  • to promote germination and cotton cotyledon unfolding[2]
  • as a solidified medium component for culturing A. capillus and as a component of selection medium for gametophyte selection after particle bombardment[3]
Preparation Note
With the macro- and micronutrients as described by White (1968).
Media Formulation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S6765D6162M6774
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
form
powder
form
fine powder
form
powder
form
powder
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Brain
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)