Merck
S6765
Schenk and Hildebrandt Basal Salt Mixture
fine powder, suitable for plant cell culture
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.72
UNSPSC Code:
12352207
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
fine powder
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
Application
Schenk and Hildebrandt Vitamin 100 × (S3766) and Schenk and Hildebrandt Basal Salt Mixture (S6765) are chemstocks that may be used to generate Schenk and Hildebrandt (SH) medium for use in plant cell culture and microproagation.
Preparation Note
With the macro- and micronutrients as described by Schenk and Hildebrandt (1972).
Media Formulation
pictograms
Flame over circle
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Ox. Sol. 3
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-35-3
CAS No.
7722-76-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)