Przejdź do
M6774
McCown′s Woody Plant Basal Salt Mixture
powder, suitable for plant cell culture
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.72
UNSPSC Code:
12352207
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
General description
McCown′s Woody Plant Basal Salt Mixture is the non-vitamin component (chemstock) of the Woody Plant Medium (WPM) is used for propagation and elongation of root cultures.
Application
McCown′s Woody Plant Basal Salt Mixture has been used to culture apical and axillary buds. It has also been used to subculture individual shoots for the establishment of shoot tips in tissue culture.
Preparation Note
Formulated to contain 2.3 grams of powder per liter of medium.
With the macro- and micronutrients as described by Lloyd and McCown (1981).
Media Formulation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S6765D6162W0876
form
powder
form
fine powder
form
powder
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
signalword
Danger
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-35-3
CAS No.
6484-52-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. I can't see any information about how many grams of powder is in the package. I know it says 2.3 g/L but there can't just be 2.3 grams in jar that big. Can you give me a proper quote for the product please.
    1 answer
    1. This basal salt mixture formulation requires 2.3 g of powder to prepare 1 liter of medium The product is available in a 1L and 10L package size. Each size contains enough powder to prepare the specified volume of medium - 2.3 grams in the 1L bottle and 23 grams in the 10L bottle. The composition of this basal salt mixture is as follows:
      Ammonium nitrate - 400 mg/L
      Boric acid - 6.2 mg/L
      Calcium Chloride, Anhydrous - 72.5 mg/L
      Calcium Nitrate, dried - 386 mg/L
      Cupric sulfate pentahydrate - 0.25 mg/L
      Disodium EDTA dihydrate - 37.3 mg/L
      Ferrous sulfate heptahydrate - 27.8 mg/L
      Magnesium sulfate, anhydrous - 180.7 mg/L
      Manganese sulfate - 22.3 mg/L
      Potassium phosphate monobasic - 170 mg/L
      Potassium sulfate - 990 mg/L
      Sodium molybdate dihydrate - 0.25 mg/L
      Zinc sulfate heptahydrate - 8.6 mg/L