Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 262,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122102
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech WPST-1000
Packaging:
pkg of 1 Stand
262,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
(tips the Well Orienter card and the microplate to a 30° angle)
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 1 Stand
manufacturer/tradename
Diversified Biotech WPST-1000
color
none
General description
This device tips the Well Orienter card and the microplate 30° allowing the investigator to identify wells clearly whether sitting or standing. Comfortably view and pipet without strain. The Well Stand will free up one hand since you do not have to constantly tip the plate back and forth while pipetting.
Each stand has a neoprene pad and rubber mounting to prevent slippage of the plate and stand.
Each stand has a neoprene pad and rubber mounting to prevent slippage of the plate and stand.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Diversified Biotech WPST-1000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech WPAJ-1000 | manufacturer/tradename Bel-Art F18938-0000 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120480 |
| packaging pkg of 1 Stand | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging - |
| sterility non-sterile | sterility - | sterility non-sterile | sterility - |
| description (tips the Well Orienter card and the microplate to a 30° angle) | description (tips the Well Orienter card and the microplate to a 30° angle) | description - | description - |
| color none | color - | color none | color blue to green, 8 of each color for top + 8 blue bottoms |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| W0765-1EA | 04061826747810 |